Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini per microscopia de vetro soda-calcico
Codice prodotto. 10406701
Click to view available options
Frosted:
No
Not Frosted
Edges:
Bordi smerigliati a 90°
Tagliati
Quantità:
Scatola di cartone da 50 pezzi
Dimensione della confezione:
pezzi 2250
pezzi 2500
Codice prodotto. 10406701
Marca: Marienfeld Superior™ 1000000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Usa Vetrini Marienfeld Superior™ per analisi microscopica e preparazione e archiviazione di campioni
  • Vetrini per microscopia con superfici bene bagnabile
  • Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
  • In conformità con DIN ISO 8037/1
  • Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
  • Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
N. per custodia 2500
N. per confezione 50
Edges Tagliati
Frosted No
Materiale Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3.
Precleaned
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Tipo Vetrini per Microscopia
Colore Clear
Certificazione/Conformità Marcatura CE, DIN ISO 8037/1
Descrizione Vetrini per Microscopia
Quantità Scatola di cartone da 50 pezzi
Dimensioni (L x P) 76 x 26 mm