Learn More
Marienfeld Superior™ Vetrini per microscopia de vetro soda-calcico
Usa Vetrini Marienfeld Superior™ per analisi microscopica e preparazione e archiviazione di campioni
238.00€
Specifica
Materiale | Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. |
---|---|
Precleaned | Sì |
Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Tipo | Vetrini per Microscopia |
N. per confezione | 50 |
Codice del prodotto | Marca | Frosted | Edges | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Frosted | Edges | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10406701
|
Marienfeld Superior™
1000000 |
No | Tagliati | Scatola di cartone da 50 pezzi |
238.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Vetrini per microscopia con superfici bene bagnabile
- Prodotti da vetro soda-calcico di classe idrolitica 3
- In conformità con DIN ISO 8037/1
- Lavati, pronto per l'uso, autoclavabile
- Per applicazioni di diagnostica in-vitro (IVD) relativa alla direttiva 98/79/CE IVD, con marcatura CE, data di scadenza raccomandata e numero di lotto per informazioni complete e tracciabilità
Specifica
Vetro soda-calcico di classe idrolitica 3. | |
1 mm | |
50 | |
26 mm | |
76 x 26 mm |
Sì | |
Vetrini per Microscopia | |
76 mm | |
Marcatura CE, DIN ISO 8037/1 |