Learn More
Soda lime, pure, granular, with indicator white to violet
Codice prodotto. p-3586495 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10463545
Marca: Thermo Scientific Acros 388350500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gas Adsorbent, Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8006-28-8
Formula molecolare CaHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 96.074
Numero MDL MFCD00134094
InChI Key HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 66545795
IUPAC Name sodium;oxocalcium;hydroxide
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifications
Materiale o nome chimico Soda lime
Colore Beige-Gray
Forma fisica Granular
Materiale Soda Lime
Quantità 50 g
Formula lineare CaO/NaOH
Perdita all'essiccatura 19.0% max. (10 g, 200°C, 2 Hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Grado Pure
compliance-icons
Product Identifier
  • Soda lime, granular
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.