Learn More
Sodium 1-octanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 11402467
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11402467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14292.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5324-84-5 | C8H17NaO3S | 216.27 g/mol
Sodium-1-octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium-1-Octanesulfonate is used as a reagent for HPLC analysis of organic compounds, and more specifically, peptides and proteins. It is also extensively used as an ion pairing agent. Sodium-1-Octanesulfonate is found to interact with human serum albumin. It is also used as an ion complexation agent for N-nitrosodiethanolamine.
Solubility
Soluble in water producing a clear and colorless solution
Notes
Sodium D-gluconate is stable under normal temperatures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5324-84-5
Formula molecolare C8H17NaO3S
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Numero MDL MFCD00007544
InChI Key HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 1-octanesulfonate, sodium octane-1-sulfonate, 1-octanesulfonic acid sodium salt, sodium octanesulfonate, 1-octanesulfonic acid, sodium salt, 1-octanesulfonate, sodium, sodium octylsulfonate, unii-j46ez5jyb3, octyl sodium sulfonate, ipc-alks-8
PubChem CID 23669624
IUPAC Name sodium;octane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium 1-Octanesulfonate
Punto di fusione >300°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 100 g
Beilstein 3574241
Informazioni di solubilità Soluble in water producing a clear and colorless solution
Peso formulazione 216.28
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium 1-octanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.