Learn More
Sodium Acetate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010500
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
IUPAC Name sodium acetate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 324°C
Colore White
pH 7.5 to 9.2
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 82.03g/mol
Imballaggio Plastic powder jar