Learn More
Sodium Acetate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 324°C |
Colore | White |
pH | 7.5 to 9.2 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 250 g |
Peso formulazione | 82.03g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |