Learn More
Sodium Acetate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
21.31 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Recipiente per polveri in plastica
Descrizione
Sodium Acetate Anhydrous, Extra Pure, SLR
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punto di fusione | 324°C |
Colore | Bianco |
pH | 7.5 to 9.2 |
Forma fisica | Solido in polvere |
Quantità | 500 g |
IUPAC Name | sodio; acetato |
Peso formulazione | 82.03g/mol |
Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |