Learn More
Sodium Acetate Anhydrous (White Crystals or Granular Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10498913
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Sodium Acetate is added to DNA reactions to facilitate ethanol precipitation of the DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate Anhydrous
Punto di fusione 324°C
Colore White
pH 7.5 to 9.2
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Formula lineare CH3COONa
Indice di Merck 15, 8709
IUPAC Name sodium;acetate
Peso formulazione 82.03
Percent Purity ≥99.0%
Perdita all'essiccatura 1% max. (at 105°C)