Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Acetate Trihydrate |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | CH3COONa · 3H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 3732037 |
Peso formulazione | 136.08g/mol |
Percent Purity | ≥99% |
Grado | ACS Reagent |
Punto di combustione | 1112°F |