Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Crystal, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
C2H9NaO5, CAS Number-6131-90-4, unii-4550k0sc9b, thomaegelin, plasmafusin, sodium acetate tn, sodium acetate usan:jan, tutofusin, sodium acetate usp:jan, natrium acetate-3-wasser, acetic acid, sodium salt, trihydrate, sodium acetate trihydrate, 5kg, CHEBI:32138, White, 136.08g/mol
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 58°C |
Colore | White |
pH | 8 to 9.5 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 5 kg |
Peso formulazione | 136.08g/mol |
Grado | Analytical |
Imballaggio | Plastic keg |