Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15613810 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
50kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15613810
Marca: Honeywell-Fluka 32318500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate Trihydrate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Quantità 500 g
Formula lineare CH3COONa · 3H2O
Numero MDL MFCD00071557
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3732037
Peso formulazione 136.08g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS/puriss. p.a.
Punto di combustione 1112°F
Identificativo prodotto
  • Sodium acetate trihydrate