Learn More
Sodium Alginate, Technical, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10468800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10468800
Marca: Fisher Chemical S/2160/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
500g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 300°C
CAS 9005-38-3
Colore Yellow
pH 5.5 to 7.5
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 500 g
Formula molecolare (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numero MDL 81310
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica