Learn More
Sodium Benzoate, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15538134 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 15538134
Marca: Avantor J.T.Baker 350001
Identificatori chimici
CAS 532-32-1
Formula molecolare C7H5NaO2
Molecular Weight (g/mol) 144.11
Numero MDL MFCD00012463
InChI Key WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium benzoate, benzoic acid, sodium salt, benzoic acid sodium salt, sobenate, antimol, benzoate sodium, benzoate of soda, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC Name sodium benzoate
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Benzoate
Quantità 500 g
Peso formulazione 144.11
Grado FCC/NF
Imballaggio Wide Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.44kg