Learn More
Sodium Bisulfate, Monohydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
277.40 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Bisulfate |
Nota nome | Monohydrate |
Forma fisica | Crystals |
Quantità | 500 g |
IUPAC Name | sodium;hydrogen sulfate;hydrate |
Peso formulazione | 138.07 |
Grado | BAKER ANALYZED™ Reagent |
Imballaggio | Poly Bottle |
Gravità specifica | 1L = 2.10kg |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)