Learn More
Sodium bromide, 99+% (dry wt.), water <1.0%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
Solubility
Soluble in water, soluble in alcohol.
Notes
It is thermally and chemically stable. Hygroscopic. Sodium bromide is non-flammable and when strongly heated it may emit bromine fumes.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1390°C |
Materiale o nome chimico | Sodium bromide |
Punto di fusione | 755°C |
Nota nome | Water <1.0% |
Quantità | 250 g |
Note percentuale saggio | (dry wt.) |
Indice di Merck | 14,8594 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water,soluble in alcohol. |
IUPAC Name | sodium bromide |
Peso formulazione | 102.89 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium bromide
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H361fd-Sospettato di nuocere alla fertilità Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium bromide