Learn More
Sodium carbonate, 99.5%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10143410
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Adsorbent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1600.0°C
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Punto di fusione 851.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Fine Granular Powder
Quantità 2.5 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Formula lineare Na2CO3
Indice di Merck 15, 8731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
IUPAC Name disodium carbonate
Peso formulazione 105.99
Percent Purity 99.5%
Grado Extra Pure
Perdita all'essiccatura 1% max. (300°C, 2 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate