Learn More
Sodium carbonate, 99.8%, for analysis, anhydrous, powder
Codice prodotto. 10266690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 10266690
Marca: Thermo Scientific Acros 207810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent, Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 497-19-8
Formula molecolare CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
Numero MDL MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
IUPAC Name disodio; carbonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Specifica
Punti di ebollizione 1600.0°C
Materiale o nome chimico Sodium carbonate
Punto di fusione 851.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder or Granules
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.8%
Formula lineare Na2CO3
Fieser 7332
Indice di Merck 15, 8731
Informazioni di solubilità Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Peso formulazione 105.99
Percent Purity 99.8%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (300°C)
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium carbonate