Learn More
Sodium carbonate, 99.95%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
48.14 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbent
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Punti di ebollizione | 1600.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium carbonate |
Punto di fusione | 851.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 99.95% |
Formula lineare | Na2CO3 |
Fieser | 07,332 |
Indice di Merck | 15,8731 |
Show More |
Safety and Handling
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Product Identifier
- Sodium carbonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.