Learn More
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
500g
5kg
Descrizione
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1600°C |
| Punto di fusione | 854°C |
| Colore | White |
| pH | 11.3 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 500 g |
| IUPAC Name | disodium carbonate |
| Peso formulazione | 105.99g/mol |
| Imballaggio | Recipiente per polveri in plastica |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium carbonate anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.