Learn More
Sodium chloride, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
60.82 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23251" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punti di ebollizione | 1461.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium chloride |
Punto di fusione | 801.0°C |
Colore | White |
pH | 5.0 to 8.0 (5% soln. at 20°C) |
Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
Quantità | 5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99.4% min. (Argentometry) |
Formula lineare | NaCl |
Fieser | 13,280 |