Learn More
Sodium Chloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
18.90 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Plastic powder jar
Specifica
Punti di ebollizione | 1461°C |
Punto di fusione | 801°C |
CAS | 7647-14-5 |
Colore | White |
pH | 5.0 to 8.0 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Formula molecolare | ClNa |
Numero MDL | MFCD00003477 |
Sinonimo | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |