Learn More
Sodium chloride, ReagentPlus™, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
500g
5kg
Descrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sodium chloride |
| Quantità | 1 kg |
| Formula lineare | NaCl |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| IUPAC Name | sodio; cloruro |
| Peso formulazione | 58.44g/mol |
| Percent Purity | ≥99% |
| Grado | ReagentPlus |