Learn More
Sodium cyclamate, 99%
Codice prodotto. 10413185 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10413185
Marca: Thermo Scientific Acros 389282500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 139-05-9 | C6H12NNaO3S | 201.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139-05-9
Formula molecolare C6H12NNaO3S
Molecular Weight (g/mol) 201.22
Numero MDL MFCD00003827
InChI Key UDIPTWFVPPPURJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium cyclamate, sodium cyclohexylsulfamate, sodium n-cyclohexylsulfamate, cyclamate sodium, cyclamic acid sodium salt, assugrin, ibiosuc, suessette, suestamin, sugarin
PubChem CID 23665706
ChEBI CHEBI:82431
IUPAC Name sodium;N-cyclohexylsulfamate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium cyclamate
Colore White
pH 5.5 to 7.5 (10% soln.)
Punto d'infiammabilità >200°C
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H12NNaO3S
Quantità 250 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ether and benzene
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium cyclamate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/