Learn More
Sodium dodecyl sulfate, 99.5%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium dodecyl sulfate |
Colore | White |
Forma fisica | Granular Powder |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 288.38 |
Percent Purity | 99.5% |