Learn More
Sodium ethoxide, pure, 21% in ethanol, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10699084
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 141-52-6, 64-17-5
Formula molecolare C2H5NaO
Molecular Weight (g/mol) 68.051
Numero MDL MFCD00012417
InChI Key QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC Name sodium;ethanolate
SMILES CC[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium ethoxide
Colore Yellow to Brown
Nota nome 21% in Ethanol
Punti di ebollizione 91.0°C
Formula lineare C2H5ONa
Beilstein 01, 311
Fieser 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540
Densità 0.8680g/mL
Indice di Merck 15, 8749
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible (hydrolyse).
Peso formulazione 68.04
Percent Purity 20.5 to 21.5% (NaOC2H5)
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.385
Gravità specifica 0.868
Viscosità 23 mPa.s (20°C)
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 25°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium ethoxide, 21% in ethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use