Learn More
Sodium fluoride, 97%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1700.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium fluoride |
Punto di fusione | 993.0°C |
Nota nome | 97% |
Colore | White |
Forma fisica | Crystals or Powder |
Quantità | 25 g |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | NaF |
Fieser | 01,1073; 02,382 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium fluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H301-Tossico se ingerito.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.