Learn More
Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate |
Punto di fusione | 63.0°C to 64.0°C |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Iodometry) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | HOCH2SO2Na·2H2O |
Quantità | 1 kg |
Indice di Merck | 15,8755 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 1088g/L. Other solubilities: practically insoluble in abs.alcohol, ether and, benzene |
Peso formulazione | 154.11 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Sodium formaldehydesulfoxylate dihydrate
- Attenzione
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.