Learn More
Sodium Hydrogen Carbonate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10518640 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
3kg
500g
5kg
Codice prodotto. 10518640
Marca: Fisher Chemical S/4240/65
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHNaO3, CAS Number-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonate of soda, carbonic acid monosodium salt, meylon, neut, sodium acid carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydrogencarbonate, sodium hydrogen carbonate, 500g, CHEBI:32139, White, 84.01g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 270°C
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 5 kg
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
Peso formulazione 84.01g/mol
Imballaggio Fusto in plastica