Learn More
Sodium Hydrogen Carbonate, Certified AR for Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical™
CHNaO3, CAS Number-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonate of soda, carbonic acid monosodium salt, meylon, neut, sodium acid carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydrogencarbonate, sodium hydrogen carbonate, 1kg, CHEBI:32139, White, 84.01g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Marca: Fisher Chemical S/4240/60
28.65 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
CHNaO3, CAS Number-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonate of soda, carbonic acid monosodium salt, meylon, neut, sodium acid carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydrogencarbonate, sodium hydrogen carbonate, 1kg, CHEBI:32139, White, 84.01g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Specifica
270°C | |
White | |
Powder | |
CHNaO3 | |
sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut | |
[Na+].OC([O-])=O | |
84.01 | |
CHEBI:32139 | |
Recipiente per polveri in plastica |
144-55-8 | |
8.3 | |
1 kg | |
MFCD00003528 | |
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M | |
sodio; idrogenocarbonato | |
516892 | |
84.01g/mol |
Sicurezza e movimentazione
- Sodium bicarbonate