Learn More
Sodium Hydrogen Selenite, purum p.a, ≥96.0% (RT), Honeywell™
Codice prodotto. 15696810
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Poly bottle
Purum p.a.,≥96.0% (RT)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-82-3
Formula molecolare Na2O3Se
Molecular Weight (g/mol) 172.95
Numero MDL MFCD00003525
InChI Key BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide
PubChem CID 23669629
IUPAC Name sodium;hydrogen selenite
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen selenite
Quantità 100 g
Formula lineare NaHSeO3
Numero UN UN2630
Peso formulazione 150.96g/mol
Percent Purity ≥96.0% (RT)
Imballaggio Poly bottle