Learn More
Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11385045
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7681-38-1
Formula molecolare HNaO4S
Molecular Weight (g/mol) 120.05
Numero MDL MFCD00003531
InChI Key WBHQBSYUUJJSRZ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydrogen sulfate, sodium bisulfate, sodium acid sulfate, bisulfate of soda, sodium hydrosulfate, fanal, sodium hydrogensulphate, niter cake, nitre cake, wc-perfect
PubChem CID 516919
SMILES [Na+].OS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydrogen sulfate
Punto di fusione 177°C to 180°C
Nota nome anhydrous
pH 1.0
Quantità 250 g
Note percentuale saggio remainder mainly sodium sulfate
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,8586
IUPAC Name sodium;hydrogen sulfate
Peso formulazione 120.06
Percent Purity ≥90%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.435
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydrogen sulfate, anhydrous, 90+%, remainder mainly sodium sulfate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydrogen sulfate, anhydrous