Learn More
Sodium hydroxide, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals
Sodium hydroxide, HNaO, CAS Number-1310-73-2, 7732-18-5, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1L, CHEBI:32145, Beige to White, 0.0995 to 0.1005N (20 deg.C), 1.0000g/mL
Marca: Thermo Scientific Acros 124190010
33.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
Specifica
Sodium hydroxide | |
0.1 N Standard Solution | |
HNaO | |
0.0995 to 0.1005N (20°C) | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Pure | |
Crystalline Powder |
Beige to White | |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.0000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
1 L | |
sodio; idrossido | |
14798 | |
40 | |
Plastic bottle |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467109 | Certificato di analisi | 25/01/2025 | 124190025,124190010,124190250 |
A0464762 | Certificato di analisi | 25/07/2024 | 124190025,124190010,124190250 |
B00Z1006 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 124190025,124190010,124190250 |
A0439468 | Certificato di analisi | 06/12/2023 | 124190025,124190010,124190250 |
A0457753 | Certificato di analisi | 20/11/2023 | 124190025,124190010,124190250 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
Days
54Hours
19Minutes
52Seconds
21nuova offerta Save Up to 70% -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now