Learn More
Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Codice prodotto. 10554901 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
Codice prodotto. 10554901
Marca: Thermo Scientific Acros 349685000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Volumetric standard solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore Colorless
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Formula molecolare HNaO
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.1996 to 0.2004N
Numero MDL MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densità 1.0100g/mL
Indice di Merck 15, 8761
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 500 mL
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Peso formulazione 39.99
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1.01
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide, 0.2 N standard solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.