Learn More
Sodium Hydroxide, 50%(w/w) Solution, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE Pressure Bottom Poly Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide, 50%(w/w) Solution |
CAS | 1310-73-2 |
Formula molecolare | HNaO |
Sinonimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Quantità | 500 mL |
SMILES | [OH-].[Na+] |
IUPAC Name | sodium;hydroxide |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
PubChem CID | 14798 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.