Learn More
Sodium Hydroxide, 5N Solution, Biotech Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
19 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Polyethylene Bottle
Poly Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide, 5N Solution |
Quantità | 1 L |
Peso formulazione | 40 |
Grado | Biotech Reagent |
Imballaggio | Narrow Mouth Polyethylene Bottle |
Gravità specifica | 1L = 1.17kg |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.