Learn More
Sodium hydroxide, 98.5%, for analysis, pellets
Codice prodotto. p-3734427 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
25kg
Codice prodotto. 10743591
Marca: Thermo Scientific Acros 206060010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore White
Punti di ebollizione 1390.0°C
Punto di fusione 318.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Formula lineare NaOH
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densità 2.13g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone
Quantità 1 kg
Peso formulazione 40
Percent Purity 98.5%
Grado Analytical
Imballaggio Plastic Bottle
Forma fisica Pellet
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.