Learn More
Sodium hydroxide concentrate, For 1 L standard solution, 0.01 M NaOH (0.01 N), Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15695250 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
6 x 1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 15695250
Marca: Honeywell-Fluka 382271EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for 1 L standard solution, 0.01 M NaOH (0.01 N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide concentrate
Formula lineare NaOH
Numero UN NONH for all modes of transport
Quantità 1 L
Peso formulazione 40g/mol
Imballaggio Fiala
Pressione del vapore 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide concentrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide