Learn More
Sodium Hydroxide, Reagent Grade, 97%, 20 to 40 Mesh, Honeywell™
Codice prodotto. 15645140
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
12 kg
25 kg
Imballaggio:
Drum with Inliner
Poly Bottle
Reagent Grade, beads, 20-40 mesh, 97%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide
Colore Colorless or White
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 318°C
Formula lineare NaOH
Numero UN UN1823
Densità 2.13g/cm3
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 40g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagent
Imballaggio Poly Bottle
Densità vapore >1 (vs air)
Pressione del vapore 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C)
Forma fisica Beads
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.