Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.01M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12990764 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12990764
Marca: Fisher Chemical SOL 125 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Concentrazione 0.01mol/L
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid