Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.111M (0.111N), for analysis of milk, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Specifica
Specifica
Quantità | 1 L |
Normalità | 0.111 |
Imballaggio | HDPE Plastic Bottle |
Tracciabilità a NIST | Traceable to NIST, used to titrate the lactic acid present in milk |
Forma fisica | Liquid |