Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Solution ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
bag-in-box (contenitore collassabile con involucro esterno in cartone)
Descrizione
HNaO, CAS Number-1310-73-2, aetznatron, ascarite, caustic soda, soda, caustic, soda lye, sodium hydrate, sodium hydroxide, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, white caustic, 1L, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 100°C |
Punto di fusione | 0°C |
Quantità | 5 L |
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Densità vapore | > 1.0 |
Forma fisica | Liquid |