Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Specifica
Specifica
Colore | Colorless |
Quantità | 6 Ampules |
Imballaggio | Ampoule |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium hydroxide 0.5M solution (5M Concentrate)
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide