Learn More
Sodium Hydroxide Solution 0.5M (0.5N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10306190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Ampule
6 Ampules
Dimensione della confezione:
1 fiala
6 fiale
Codice prodotto. 10306190
Marca: Fisher Chemical J/7630C/05
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
Numero MDL 3548
Specifica
Colore Colorless
Quantità 1 Ampule
Imballaggio Fiala
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution 0.5M (0.5N) ampoule Solutrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P315-Consultare immediatamente un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide