Learn More
Sodium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10696642 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 Ampules
Imballaggio:
Fiala
Dimensione della confezione:
6 AMP
Codice prodotto. 10696642
Marca: Fisher Chemical J/7620C/90
Richiesta di formato massivo o personalizzato
HNaO, CAS Number-1310-73-2, white caustic, sodium hydroxide solution, sodium hydrate, sodium hydroxide, soda, caustic, soda lye, ascarite, caustic soda, aetznatron, sodium hydroxide na oh, 6 ampules, >100 deg.C, CHEBI:32145, Undesignated, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, -10 deg.C
HNaO, CAS Number-1310-73-2, white caustic, sodium hydroxide solution, sodium hydrate, sodium hydroxide, soda, caustic, soda lye, ascarite, caustic soda, aetznatron, sodium hydroxide na oh, 6 ampules, >100 deg.C, CHEBI:32145, Undesignated, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, -10 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 12
Punti di ebollizione >100°C
CAS 1310-73-2
Punto di fusione -10°C
Formula molecolare HNaO
Numero MDL 3548
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Quantità 6 Ampules
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC Name sodio; idrossido
Molecular Weight (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Imballaggio Fiala
Densità vapore > 1.0
Pressione del vapore 14mmHg
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide 1M solution (10M concentrate ampoules)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium hydroxide