Learn More
Sodium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Fisher Chemical™
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide solution, ascarite, aetznatron, soda lye, sodium hydrate, caustic soda, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide, white caustic, soda, caustic, 1L, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
Marca:  Fisher Chemical J/7620/15
36.64 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10528240
  • 47.15€ / 1L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HNaO, CAS Number-1310-73-2, sodium hydroxide solution, ascarite, aetznatron, soda lye, sodium hydrate, caustic soda, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide, white caustic, soda, caustic, 1L, 100 deg.C, CHEBI:32145, Colorless, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 3548, 39.997
Ready to use, for volumetric analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Colorless
1310-73-2
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
23 &20
100°C
HNaO
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
1 L
sodio; idrossido
14798
HDPE plastic bottle
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sodium Hydroxide Solution 1M (1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, Meets Analytical Specification Of pH.Eur., Bp, Fisher Chemical™ > 1L, HDPE plastic bottle