Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, 2 M NaOH (2N), Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
1L
2.50L
Description
I prodotti per titolazione di alta qualità Honeywell´ coprono l'intero flusso di lavoro della titolazione e includono:
- Soluzioni per titolazione volumetrica (acidi, basi o sali)
- Tamponi disponibili come concentrati o pronti all'uso
- Reagenti per complessometria:
- Acidi amminopolicarbossilici (analoghi a EDTA/NTA)
- Agenti mascheranti
- Indicatori per titolazioni volumetriche e complessometriche
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Sodium hydroxide solution |
| Nota nome | Volumetric, 2 M NaOH (2N) |
| Punti di ebollizione | 105°C to 140°C |
| CAS min. % | ≥90.0000%, ≥5.0000% |
| CAS max % | ≤100.0000%, <10.0000% |
| Formula lineare | NaOH |
| Concentrazione | 2 M NaOH (2N) |
| Numero UN | UN1824 |
| Densità | 1.08 g/cm3 |
| Quantità | 1 L |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- sodium hydroxide solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide