Learn More
Sodium Hydroxide, Technical, Pearl, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073535 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
3 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
3kg
5kg
Codice prodotto. 10647232
Marca: Fisher Chemical S/4800/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
Numero MDL 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
pH 14
Colore Bianco
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 318°C
Quantità 1 kg
Peso formulazione 40g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 1mbar 700
Forma fisica Solido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.