Learn More
Sodium Hydroxide (White Pellets), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-2363422
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10192863
Marca: Fisher BioReagents BP359500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Sodium Hydroxide (White Pellets)
Sodium Hydroxide is used to adjust the pH of buffers for molecular biology and cell culture applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1310-73-2
Formula molecolare HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodio; idrossido
SMILES [OH-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Hydroxide
pH 14
Colore White
Punti di ebollizione 1390°C
Punto di fusione 318°C
Note percentuale saggio ≥98%
Numero UN 1823
Quantità 500 g
Peso formulazione 40
Percent Purity ≥97.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Pressione del vapore 1mbar at 700°C
Forma fisica Solido
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.