Learn More
Sodium Hypophosphite Monohydrate, puriss., Honeywell
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
Nota nome | Meets analytical specification of DAC |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | NaH2PO2 · H2O |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 105.99g/mol |
Percent Purity | 99 to 103% |
Grado | puriss. |