Learn More
Sodium hypophosphite monohydrate, puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103%, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
50 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium hypophosphite monohydrate |
Nota nome | puriss., meets analytical specification of DAC, 99-103% |
CAS | 10039-56-2 |
CAS max % | 100% |
Quantità | 50 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99 to 103% |
Formula molecolare | H4NaO3P |
Formula lineare | NaH2PO2 · H2O |
Numero MDL | MFCD06252379 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |